Learn More
Agilent BioTek Cytation 1 Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegerät
Für6- bis 384-Well Mikrotiterplatten, Objektträger, Petrischalen und Kolben. Cytation1 Zellbildgebung- und Multifunktionslesegerät mit Fluoreszenz und Hellfeld bietet leistungsstarke Bildgebung und quantitative Datenerfassung in einem Gerät.
Marke: Agilent BioTek CYT1FA-SN
Beschreibung
Das BioTek Cytation 1 Multifunktionslesegerät für die Zellbildgebung kombiniert Fluoreszenz- und kontrastreiche Hellfeldbildgebung mit konventionellem Multifunktionsnachweis. Dieses kostengünstige Lesegerät für die Bildgebung bietet im Vergleich zu anderen digitalen Mikroskopiesystemen Leistung und Wirtschaftlichkeit
Das BioTek Cytation 1-Design liefert sowohl quantitative phänotypische zelluläre Daten mit gut-basierten quantitativen Daten. Das Multifunktionsnachweismodul verfügt über hochempfindliche, filterbasierte Fluoreszenz und besitzt einen Monochromator für die UV-Vis-Absorption. Temperaturregelung und Schüttler sind Standard. CO2/O2-Steuerung und Reagenzinjektoren sind erhältlich. Die Gen5-Software vereinfacht die Bilderfassung und das Lesen von Platten.
Spezifikation
Multifunktions-Mikrotiterplattenlesegerät für die Zellbildgebung | |
0 bis 20% | |
Monochromator-Absorption; Filter-/dichroitische Fluoreszenz; Lumineszenz/gefilterte Lumineszenz | |
6-Well-Platten, 384-Well-Platten | |
Xenon-Blitz | |
Gen5 Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware | |
20 Zoll | |
17,5 in. | |
16,5 in. | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. |
Linear, orbital, doppelt orbital | |
0 bis 19 % | |
Gehäuse CYT1FA | |
Endpunkt, Kinetik, Bereichsscanning, Plattenmodus Injektions-/Lesevorgang und Well-Modus Injektions-/Lesevorgang | |
0,3 μm/Pixel bei 20-facher Vergrößerung | |
Inkubation bis 45 °C | |
50,8 cm | |
44,5 cm | |
41,9 cm |