Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cyromazin Artikelnummer.: 17261206
Verfügbar ab: 26-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Cyromazin
Artikelnummer. 17261206 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 17261206
Marke: Thermo Scientific Chemicals 467530050
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66215-27-8
Summenformel C6H10N6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyromazin
Menge 5 g
Schmelzpunkt 223,0°bis 227,0 °C
Flammpunkt 100 °C
Formelmasse 166,16
InChI-Schlüssel LVQDKIWDGQRHTE-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC(NC2CC2)=NC(N)=N1
IUPAC-Name N2-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Molekulargewicht (g/mol) 166.19
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458680 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/12/2023 Catalog Number467530250,467530050
ChargennummerA0421884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2020 Catalog Number
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Cyromazin >