Learn More
Thermo Scientific™ pCMV-Cypridina Luc Vector for Luciferase Assays
Nutzen Sie die Cypridina-Luziferase-Expression als Reporter für Genregulationsstudien unter Verwendung von Vektoren mit einer Multiple Cloning Site (MCS) oder als Kontrollpromotor (CMV oder TK).
Marke:  Thermo Scientific™ 16150
128.44 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12142230
  • 176.00 CHF / 10 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ pMCS-Cypridina-Luc-Vektor ist ein Plasmid mit mehreren Klonierungsstellen, das für die Aufnahme einer Promoter-Sequenz zur Untersuchung der Genregulation mittels des natürlich sezernierenden Cypridina-Luziferase-Reporters entwickelt wurde.
Die Cypridina-Luc-Vectoren enthalten ein Gen, das aus dem marinen Muschelkrebs Cypridina noctiluca geklont wurde. Das Gen codiert für eine natürlich sezernierende biolumineszente Cypridina-Luziferase (62 kDa), das die Messung der Reporter-Aktivität in Medien (für Echtzeit-Assays) und Zelllysaten ermöglicht. Der pMCS-Vektor enthält eine mehrfachen Klonierungsstelle zum Klonen eines Promoters, um dessen regulatorisches Potenzial zu untersuchen. Die pCMV- und pTK-Vektoren haben das Luziferase-Gen unter dem CMV- (Cytomegalievirus)-Promotor bzw. Herpes Simplex-Virus (HSV)-Thymidinkinase (TK)-Promotor. Diese konstitutiven Expressionsvektoren können als Normalisierungskontrollen verwendet werden, um experimentelle Variationen in Kombination mit anderen Reportern zu berücksichtigen.
Leistungsmerkmale:
  • Natürlich sezernierendes Cypridina-Luziferase-Gen, optimiert für hohe Expression in Säugetiersystemen
  • Mehrere Klonierungsstellen (MCS) bieten Vielseitigkeit für die Übertragung regulatorischer Elemente von einem Plasmid auf ein anderes
  • Transkriptionsterminierungsstellen (Ter), Lac-Operatoren (Lac O) und transkriptionelle Pausenstellen (TPS) zur Minimierung des Hintergrunds durch Reduzierung des transkriptionellen Durchlesens
  • Sowohl Puromycin (Pur)- als auch Ampicillin (Amp)- Marker für die Arzneimittelauswahl in Säugetier- bzw. Bakterienzellen
  • Hochkopierte pUC-bakterielle DNA-Replikation
  • Zwei Kontrollvektoren mit starken (CMV) oder schwachen (TK) konstitutiven Promotoren für Kotransfektion und Normalisierung sind erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pCMV-Cypridina Luc Vektor
Restriktionsenzym/MCS
10 μg
Cypridina-Luziferase
Pierce™
CMV
Luc-Vektor
Transfektion
Bei -70 bis -20 °C lagern.
Puromycin
Reporter-Assays
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYI385423 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number16150
ChargennummerYB370189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2023 Catalog Number16150
ChargennummerXD341419 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2022 Catalog Number16150
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog Number16150
ChargennummerRH239897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog Number16150
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ pCMV-Cypridina Luc Vector for Luciferase Assays > pCMV-Cypridina-Luc-Vektor, 10 μg