Learn More
CYP2D6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | CYP2D6 |
---|---|
Konzentration | 0.35 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16817864
|
Proteintech
17868-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16807864
|
Proteintech
17868-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This protein localizes to the endoplasmic reticulum and is known to metabolize as many as 20% of commonly prescribed drugs. Its substrates include debrisoquine, an adrenergic-blocking drug; sparteine and propafenone, both anti-arrythmic drugs; and amitryptiline, an anti-depressant. The gene is highly polymorphic in the population; certain alleles result in the poor metabolizer phenotype, characterized by a decreased ability to metabolize the enzyme′s substrates. The gene is located near two cytochrome P450 pseudogenes on chromosome 22q13.1. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spezifikation
CYP2D6 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P10635 | |
100418253, 1565, 171522 | |
CYP2D6 Fusion Protein Ag12351 | |
Primary | |
-20°C | |
CYP2D6 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CPD6, CYP2D, CYP2D6, CYP2DL1, Cytochrome P450 2D6, P450 DB1, P450C2D, P450DB1 | |
Cyp2d4, CYP2D6, Cyp2d67-ps | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |