Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey MuSK (XP_005581150.1) VersaClone cDNA
Marke: R&D Systems™ RDC3538
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
MuSK | |
4593 | |
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
10 μg |
XP_005581150.1 | |
EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MGC126323, MGC126324, muscle, skeletal, receptor tyrosine kinase, MuSK, skeletal receptor tyrosine-protein kinase | |
Cynomolgus Monkey |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey MuSK (XP_005581150.1) VersaClone cDNA > 10 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur