Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey Angiopoietin-2 (XP_005562586.1) VersaClone cDNA
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
Marke:  R&D Systems™ RDC3176
Artikelnummer. 18471890
  • 712.00 CHF / 10 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Spezifikation
Angiopoietin-2
285
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
10 μg
XP_005562586.1
AGPT2, ANG2, ANG-2, angiopoietin 2, angiopoietin-2, angiopoietin-2a, angiopoietin-2B, angiopoitin 2, ANGPT2, Tie2-ligand
Cynomolgus Monkey
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Cyno Monkey Angiopoietin-2 (XP_005562586.1) VersaClone cDNA > 10 μg