Learn More
Sartorius Cylindrical Weight
Individual Cylindrical Weights are made from special steel that is highly polished, non-magnetizable, and highly corrosion-resistant.
191.00 CHF - 1200.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Kalibriermasse |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Zertifikat |
Material | Aluminium, Neusilber, Edelstahl |
Dichte | 8,0 g/cm3 |
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Klassifikation | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Klassifikation | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15712785
|
Sartorius
YCW3528-02 |
5 g | OIML E2 |
240.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15459953
|
Sartorius
YCW4128-02 |
10 g | OIML E2 |
232.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16313156
|
Sartorius
YCW5138-02 |
100 g | OIML F1 |
191.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16323156
|
Sartorius
YCW5538-02 |
500 g | OIML F1 |
324.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16343156
|
Sartorius
YCW6128-02 |
1 kg | OIML E2 |
528.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16353156
|
Sartorius
YCW6228-02 |
2 kg | OIML E2 |
705.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16363156
|
Sartorius
YCW6538-02 |
5 kg | OIML F1 |
703.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16383156
|
Sartorius
YCW7138-02 |
10 kg | OIML F1 |
1200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Individual weights from 1 g to 50 kg
- Material: Special steel, highly polished, non-magnetizable, highly corrosion-resistant
- Density 8.0 g/cm3
- Packaging of the weights: From 1 g up to 20 g in a plastic case, from 50 g up to 500 g in a wooden case
- From 1 kg an up, additionally supplied with gloves
Spezifikation
Kalibriermasse | |
DAkkS-Zertifikat | |
Aluminium, Neusilber, Edelstahl | |
8,0 g/cm3 |