Learn More
Sartorius Cylindrical Weight
Individual Cylindrical Weights are made from special steel that is highly polished, non-magnetizable, and highly corrosion-resistant.
Marke: Sartorius YCW6228-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einzelne Gewichte von 1 g bis 50 kg
- Material: Spezialstahl, hochpoliert, nicht magnetisierbar, hochgradig korrosionsbeständig
- Dichte von 8,0 g/m3
- Verpackung der Gewichte: Von 1 g bis 20 g in Kunststoffbox, von 50 g bis 500 g in Holzbox
- 1 kg und höher Handschuhe zusätzlich mitgeliefert
Spezifikation
Kalibriermasse | |
5,29 lb. | |
Aluminium, Neusilber, Edelstahl | |
8,0 g/cm3 |
DAkkS-Zertifikat | |
OIML E2 | |
2 kg |