Learn More
Kartell Cylindrical Test Tube with Screw Cap, Polypropylene
Test tubes with quick closure screw caps (PE). Leak-proof, and suitable for centrifugation. The design of the cap avoids any contamination due to drops of liquid on the inner surface.
Marke:  Kartell 8830310
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18048021
  • 185.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • For laboratory use
  • For collection and evaluation of samples
  • Caps are not autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
Red
15 mL
Polypropylene
Single-use
Autoclavable
Screw Cap
Clear
100 mm
Cylindrical
Non-sterile
No
Centrifuge Tube
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell Cylindrical Test Tube with Screw Cap, Polypropylene > Color: Red; Non-sterile