Learn More
Agencinox™ Zylinderförmige Schaufel
Für den kontaminationsfreien Probentransfer. Agencinox™ Mikro-Löffelspatel aus Edelstahl sind chemisch inert und mit glatten Oberflächen versehen.
Marke: Agencinox™ 8804
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chemikalienschaufel aus 18/10 Edelstahl
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spatel | |
Edelstahl (18/10) | |
2 l |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agencinox™ Zylinderförmige Schaufel > Kapazität: 2000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur