Learn More
Lovibond™ 353060 AF306 Nesslerröhren 113mm ( 1 Paar ) 50ML
Für den Einsatz in kolorimetrischen Analysen, z. B. APHA-Farbbestimmung.
Marke:  Lovibond™ 353060
Artikelnummer. 10562055
  • 182.00 CHF / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Paarweise Lieferung
  • 50 ml Kapazität
  • Pfadlänge von 113 mm
  • Zur Verwendung mit dem Nessleriser 2150 System
Bestellinformation
ForUseWithEquipment
Spezifikation
Spezifikation
50 mL
113 mm
Nessleriser System 2150
2/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lovibond™ 353060 AF306 Nesslerröhren 113mm ( 1 Paar ) 50ML > Zur Verwendung mit dem Nessleriser-System 2150