Learn More
Kartell™ Zylinderförmige Gläser mit geriffeltem Verschluss Artikelnummer.: 11959848
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kartell™ Zylinderförmige Gläser mit geriffeltem Verschluss
Artikelnummer. 11959848
500 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 ml
120 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Artikelnummer. 11959848
Marke: Kartell™ 0156600
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die leichten Behälter aus HDPE gewährleisten optimale Festigkeit. Bei den zylinderförmigen Kartell™ Gläsern mit geriffeltem Verschluss handelt es sich um kostengünstige umweltfreundliche Behälter für Pulver, Pasten und Feststoffe.
Die leichten Behälter aus HDPE gewährleisten optimale Festigkeit.Bei den zylinderförmigen Kartell™ Gläsern mit geriffeltem Verschluss handelt es sich um kostengünstige umweltfreundliche Behälter für Pulver, Pasten und Feststoffe.
  • Außergewöhnliche Weithalsflaschen mit Einlage und Verschluss
  • Gerippte Schutzkappe für besseren Griff
  • Auslaufsicher
  • Geeignet für Lebensmittel gemäß Rahmenverordnung (EG) 1935/2004 und Kommissionsverordnung (EU) 10/2011
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 70 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel, Pulver, Feststoffe, Cremes oder halbfeste Stoffe, Kristalle und hygroskopische Stoffe
Enthält Einsatz und gerippte Kappe
Material HDPE
Anzahl pro Packung 50/Packung
Zertifizierung/Konformität EG-Verordnung 1935/2004, EG-Verordnung 10/2011
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 107 mm
Produkttyp Gefäß
Durchmesser (metrisch) 86 mm
Verschlusstyp Gerippt
Name des Produkts
Kartell™ Zylinderförmige Gläser mit geriffeltem Verschluss >