Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter mit PTFE-Stopfen
Aus Borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ zylindrische Tropftrichter mit PTFE-Stecker eignen sich hervorragend für den Flüssigkeitstransfer.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04173711
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Zylindrische Form mit NS-Buchse und NS-Konus
- Mit PTFEE-Stopfen und Schraubgewindehalterung,
- Mit Skala
Spezifikation
100 ml | |
Ja | |
2.5-mm-Öffnung |
Borosilikatglas | |
2 ml | |
2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter mit PTFE-Stopfen > Fassungsvermögen (metrisch) 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur