Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ X2 TROPFTRICHTER, ZYLINDRISCH, INHALT 25 ML GRAD. .
Aus DURAN™ Borosilikatglas. Der zylindrische Lenz Laborglasinstrumente™ Tropftrichter mit Glasstopfen enthält druckausgleichende Röhrchen. Für den Einsatz in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04352211
Beschreibung
- Zylindrische Form mit NS-Buchse und NS-Konus
- Mit Druckausgleichschlauch
- Mit Vollglasstopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Mit Beschriftungsetikett und Skala
Spezifikation
25 ml | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Tropftrichter |