Learn More
Cytiva CyDye™ DIGE Fluorite: Farbstoff-Kits für die Minimalmarkierung
Ermöglichen den Nachweis von bis zu drei vormarkierten Proteinproben und -standards auf demselben2-D-Elektrophorese-Gel Amersham CyDye™ DIGE Fluor Minimal Labeling Kits enthalten auf Größe und Ladung abgestimmte Fluoreszenzfarbstoffe, die speziell für die Erkennung von Proteinabundanzunterschieden in der 2-D Fluoreszenzdifferenz-Gelektrophorese mit dem Ettan DIGE-System entwickelt wurden.
1210.00 CHF - 3020.00 CHF
Spezifikation
Format | Fest |
---|---|
Inhalt und Lagerung | -15°bis -30 °C |
Farbe | Blau, Grün, Rot |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10066084
|
Cytiva
28-9345-30 |
Jeweils 2 nmol: Cy2, Cy3 und Cy5 |
1210.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10279184
|
Cytiva
25-8010-65 |
Jeweils 5 nmol: Cy2, Cy3 und Cy5 |
3020.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die auf Größe und Ladung abgestimmten Farbstoffe ermöglichen die gleichzeitige Migration gekennzeichneter Proben innerhalb des Gels
- Helle und hochempfindliche Farbstoffe ermöglichen die Verwendung des minimalen Markierungsverfahrens
- Minimaler Signalverlust während der Markierung, Trennung und Messung
- Keine Signaländerung über einen weiten pH-Bereich, der während der First Dimension (IEF)-Trennung verwendet wird
- Diskretes Signal von jedem Fluor mit minimalem Crosstalk trägt zu hoher Genauigkeit bei
Alle Minimalfarbstoffe gestatten die Markierung von 50 μg Protein pro Markierungsreaktion. Minimalfarbstoff-Markierungskits enthalten 2 nmol oder 5 nmol von jedem Minimalfarbstoff.
Für allgemeine 2-D-Anwendungen, bei denen ausreichend Probenmengen verfügbar sind.
Spezifikation
Fest | |
-15°bis -30 °C | |
Blau, Grün, Rot |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cy2, Cy3, Cy5