Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cyclosporin A, 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Cyclosporin A ist ein unpolares zyklisches Oligopeptid, das vom Pilz Tolypocladium inflatum produziert wird
Anwendungen
• Cyclosporin A zeigt immunosuppressive, antimykotische, antirheumatische und dermatologische Aktivitäten
•In In-vivo- und In-vitro-Studien weist es eine Tumorigenität auf
•Diese Verbindung verfügt nachweislich auch über eine antiasthmatische Aktivität sowie eine Wirkung gegen Coronaviren
•Hemmt die Phosphoprotein-Phosphatase
•Cyclosporin A bindet an das zelluläre Protein Cytophilin und hemmt das Enzym Calcineurin
•Darüber hinaus kann die Verbindung Apoptose induzieren und die durch VEGF induzierte Angiogenese hemmen
•Übt eine starke immunosuppressive Aktivität auf T-Immunzellen aus und bewirkt eine reversible Hemmung immunkompetenter Lymphozyten in der G0- und G1-Phase des Zellzyklus
• Unterdrückt zudem die Hepatitis-C-Virusreplikation in kultivierten Hepatozyten
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclosporin A |
Typ | Cyclosporin A |
Schmelzpunkt | 146.0°C to 151.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verlust bei Trocknung | 2% max. (60°C, 3 hrs, 5 mm Hg) |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 30-Ethyl-33-[(4E)-1-hydroxy-2-methylhex-4-en-1-yl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21-bis(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,25,28,31-undecaazacyclotritriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecon |
Formelmasse | 1202.61 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- Cyclosporin A
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cyclosporin A