Learn More
Cyclopropylmagnesiumbromid, 0.5M-0.7M in THF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Dient häufig als Ausgangsnährstoffmischung für Untersuchungen von Abbrüchen, bei denen Fermentationsbedingungen das Fehlen einer oder mehrerer essenzieller Aminosäuren erforderten. Zur Klassifizierung von Hefen basierend auf Koloniecharakteristiken und Zellmorphologie.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (17 mg/ml), (25 °C). Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
Dient häufig als Ausgangsnährstoffmischung für Untersuchungen von Abbrüchen, bei denen Fermentationsbedingungen das Fehlen einer oder mehrerer essenzieller Aminosäuren erforderten. Zur Klassifizierung von Hefen basierend auf Koloniecharakteristiken und Zellmorphologie.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (17 mg/ml), (25 °C). Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopropylmagnesium bromide |
Dichte | 0.968 |
Flammpunkt | −17°C (1°F) |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2924 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive; May form a precipitate |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (17mg/ml),(25°C). Soluble in organic solvents. |
Formelmasse | 145.28 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0,5 bis 0,7 M in THF |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Cyclopropylmagnesiumbromid, 0.5M-0.7M in THF, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur