Learn More
Cyclophosphamide, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18722554
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclophosphamide, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18722554
50 mg
Click to view available options
Menge:
50 mg
Artikelnummer. 18722554
Marke: Tocris Bioscience 4091/50
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alkylating agent; chemotherapeutic
Nitrogen mustard alkylating agent and prodrug. Phosphoramide mustard (active metabolite) forms DNA cross-links leading to cell death. Inhibits aldehyde dehydrogenase 1 (ALDH1) through its degradation product acrolein. Chemotherapeutic for the treatment of breast cancer; regulates Bax and Bcl-2 expression when administered with etoposide (Cat. No. 1226) in breast cancer cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclophosphamide
CAS 50-18-0
Summenformel C7H15Cl2N2O2P
Menge 50 mg
Synonym cyclophosphamide, cyclophosphamid, cyclophosphane, cytophosphan, procytox, clafen, cytoxan, endoxan, neosar, cyclophosphamidum
InChI-Schlüssel CMSMOCZEIVJLDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNP(=O)(OC1)N(CCCl)CCCl
IUPAC-Name N,N-bis(2-chloroethyl)-2-oxo-1,3,2$l^{5}-oxazaphosphinan-2-amine
Molekulargewicht (g/mol) 261.083
PubChem CID 2907
ChEBI CHEBI:4027
Formelmasse 261.09
Reinheit (%) >99%
Name des Produkts
Cyclophosphamide, Tocris Bioscience™ >