Learn More
Cyclopentenoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10546631
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclopentenoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10546631 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10546631
Marke: Thermo Scientific Acros 348520250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 285-67-6 | C5H8O | 84.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 285-67-6
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00005161
InChI-Schlüssel GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYNA-N
Synonym cyclopentene oxide, 6-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane oxide, cyclopentene epoxide, epoxycyclopentane, cis-1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane, 1,2-epoxy, 6-oxa-bicyclo 3.1.0 hexaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9244
IUPAC-Name 6-Oxabicyclo[3.1.0]Hexan
SMILES C1CC2OC2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentene oxide
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9640g/mL
Siedepunkt 102.0°C
Flammpunkt 10°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4330 to 1.4350
Menge 25 g
Beilstein 17,21
Relative Dichte 0.964
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0473083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Catalog Number348520250,348521000
ChargennummerA0429610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2024 Catalog Number348520250,348521000
ChargennummerA0458709 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog Number348520250,348521000
ChargennummerA0419190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number348520250,348521000
ChargennummerA0408499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2020 Catalog Number348520250,348521000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentene oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Cyclopentenoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >