Learn More
Cyclooctylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5452-37-9 | C8H17N | 127.23 g/mol
30.50 CHF - 247.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 5452-37-9 |
---|---|
Summenformel | C8H17N |
Molekulargewicht (g/mol) | 127.23 |
MDL-Nummer | MFCD00001748 |
InChI-Schlüssel | HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc |
PubChem CID | 2903 |
IUPAC-Name | Cyclooctanamin |
SMILES | C1CCCC(CCC1)N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10775941
|
Thermo Scientific Acros
111460050 |
5 g | Glasflasche |
30.50 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10172420
|
Thermo Scientific Acros
111460250 |
25 g | Glasflasche |
89.55 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10646914
|
Thermo Scientific Acros
111461000 |
100 g | Glasflasche |
247.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
5452-37-9 | |
127.23 | |
HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N | |
2903 | |
C1CCCC(CCC1)N |
C8H17N | |
MFCD00001748 | |
cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc | |
Cyclooctanamin |
Spezifikation
Cyclooctylamine | |
-48°C | |
0.9200g/mL | |
62°C | |
96% min. (GC) | |
C8H15NH2 | |
MFCD00001748 | |
0.92 | |
Solubility in water: 10.2g/L (20°C) | |
C1CCCC(CCC1)N | |
127.23 | |
5 mPa.s (20°C) | |
97% |
5452-37-9 | |
Farblos bis hellgelb | |
190°C | |
Echt | |
C8H17N | |
1.4800 to 1.482 | |
12, IV, 128 | |
cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc | |
HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclooctanamin | |
2903 | |
127.23 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 226-694-7
- Cyclooctylamine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.