Learn More
(Cyclohexylmethyl)zinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (Cyclohexylmethyl)zinc bromide |
Namenshinweis | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 135579-86-1 |
Dichte | 0.972 |
Summenformel | C7H13BrZn |
MDL-Nummer | MFCD01311418 |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Synonym | cyclohexylmethyl zinc bromide solution, cyclohexyl methylzinc bromide, cyclohexylmethyl zinc ii bromide, bromozinc 1+ ,methanidylcyclohexane, cyclohexylmethyl zinc bromide, 0.50 m in thf, cyclohexyl methylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, cyclohexylmethyl zinc bromide solution, 0.5 m in thf, cyclohexylmethyl zinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(Cyclohexylmethyl)zinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur