Learn More
Cyclohexyldiphenylphosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11334237
Verfügbar ab: 30-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexyldiphenylphosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334237
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11334237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036708.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6372-42-5 | C18H21P | 268.34 g/mol
Cyclohexyldiphenylphosphine is used as ligand in coupling reaction. It is also used as a medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6372-42-5
Summenformel C18H21P
Molekulargewicht (g/mol) 268.34
MDL-Nummer MFCD00046360
InChI-Schlüssel ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyldiphenylphosphine, phosphine, cyclohexyldiphenyl, cyclohexyl diphenyl phosphine, diphenylcyclohexylphosphine, diphenylphosphinocyclohexane, cyclohexyl-diphenyl-phosphane, pubchem6451, acmc-1ba4g, cyclohexyl diphenyl phosphane
PubChem CID 80756
SMILES C1CCC(CC1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyldiphenylphosphine
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Cyclohexyl(diphenyl)phosphan
Formelmasse 268.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0458273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Artikelnummer036708.06,036708.22,036708.03
ChargennummerL02U032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer036708.06,036708.22,036708.03
ChargennummerE15T002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer036708.06,036708.22,036708.03
ChargennummerH25U024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer036708.06,036708.22,036708.03
Chargennummer61100752 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer036708.06,036708.22,036708.03
Name des Produkts
Cyclohexyldiphenylphosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >