Learn More
Cyclohexyldiphenylphosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10278903
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexyldiphenylphosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10278903 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10278903
Marke: Thermo Scientific Acros 406100010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6372-42-5 | C18H21P | 268.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6372-42-5
Summenformel C18H21P
Molekulargewicht (g/mol) 268.34
MDL-Nummer MFCD00046360
InChI-Schlüssel ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyldiphenylphosphine, phosphine, cyclohexyldiphenyl, cyclohexyl diphenyl phosphine, diphenylcyclohexylphosphine, diphenylphosphinocyclohexane, cyclohexyl-diphenyl-phosphane, pubchem6451, acmc-1ba4g, cyclohexyl diphenyl phosphane
PubChem CID 80756
IUPAC-Name Cyclohexyl(diphenyl)phosphan
SMILES C1CCC(CC1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyldiphenylphosphine
Schmelzpunkt 53.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 268.33
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0458273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2023 Artikelnummer406100050,406100010
ChargennummerA0411199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2022 Artikelnummer406100050,406100010
ChargennummerA0296499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2020 Artikelnummer406100050,406100010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexyldiphenylphosphine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
Cyclohexyldiphenylphosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >