Learn More
Cyclohexylaminhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11483547
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexylaminhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483547
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11483547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17308.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4998-76-9
Summenformel C6H14ClN
Molekulargewicht (g/mol) 135.64
MDL-Nummer MFCD00050540
InChI-Schlüssel ZJUGSKJHHWASAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylamine hydrochloride, cyclohexanamine hydrochloride, cyclohexanamine, hydrochloride, aminocyclohexane hydrochloride, cyclohexylamine.hcl, unii-tn6vyf8thc, dsstox_cid_361, cyclohexanamine, hydrochloride 1:1, dsstox_rid_75539, dsstox_gsid_20361Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2723770
IUPAC-Name Cyclohexanamin;hydrochlorid
SMILES [Cl-].[NH3+]C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 206°C to 209°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Beilstein 3613002
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 135.64
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10243461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2022 Catalog NumberA17308.36,A17308.22
Chargennummer10221377 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17308.36,A17308.22
ChargennummerJ6921A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17308.36,A17308.22
Chargennummer10216652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17308.36,A17308.22
Chargennummer10232942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17308.36,A17308.22
Name des Produkts
Cyclohexylaminhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >