Learn More
Cyclohexylacetylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10157592
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexylacetylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10157592 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10157592
Marke: Thermo Scientific Acros 380790050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 931-48-6 | C8H12 | 108.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 931-48-6
Summenformel C8H12
Molekulargewicht (g/mol) 108.18
MDL-Nummer MFCD00001513
InChI-Schlüssel SSDZYLQUYMOSAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylacetylene, cyclohexylethyne, cyclohexane, ethynyl, cyclohexyl acetylene, ethynyl-cyclohexane, cyclohexane, ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70263
IUPAC-Name Ethynylcyclohexan
SMILES C#CC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexylacetylene
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.8280g/mL
Siedepunkt 130°C to 132°C
Flammpunkt 18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11C∽CH
Brechungsindex 1.4530 to 1.455
Menge 5 g
Relative Dichte 0.828
Formelmasse 108.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0467399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Artikelnummer380790050,380790010
ChargennummerA0443833 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Artikelnummer380790050,380790010
ChargennummerA0395818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer380790050,380790010
ChargennummerA0395817 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer380790050,380790010
ChargennummerA0410538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer380790050,380790010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexylacetylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Cyclohexylacetylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >