Learn More
Cyclohexylhexanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11447124
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexylhexanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447124
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11447124
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21547.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6243-10-3
MDL-Nummer MFCD00046356
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl hexanoate
Summenformel C4H9NO
Brechungsindex 1.446
Menge 100 g
Synonym 3-oxetanemethanamine, 3-aminomethyl-oxetane, 3-aminomethyloxetane, 1-oxetan-3-yl methanamine, c-oxetan-3-yl-methylamine, oxetan-3-ylmethamine, oxetane-3-methanamine, n-methyl-3-oxetanamne, oxetane-3-ylmethanamine, pubchem23208
InChI-Schlüssel KTHZBRAXOLUNBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(CO1)CN
IUPAC-Name Oxetan-3-ylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
PubChem CID 46840007
Formelmasse 198.31
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerE3746A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21547.14,B21547.22
Chargennummer10207541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21547.14,B21547.22
Chargennummer10216181 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21547.14,B21547.22
Chargennummer10211764 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21547.14,B21547.22
Name des Produkts
Cyclohexylhexanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >