Learn More
Cyclohexenoxid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11454584
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexenoxid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454584
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11454584
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13185.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 286-20-4 | C6H10O | 98.145 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, dyestuffs and in agrochemical industries. It is used in medicine. Cyclohexene oxide (epoxycyclohexane) is an useful monomer in polymerization and coating industry. It is used in the synthesis of alicyclic target materials including pharmaceuticals, perfumery and dyestuffs. It is used as a monomer in photopolymerizations, with carbonmonoxide to yield aromatic polycarbonates which has minimum impurities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, in Farbstoffen und in der agrochemischen Industrie verwendet wird. Es wird in der Medizin verwendet. Cyclohexenoxid (Epoxycyclohexan) ist ein nützliches Monomer in der Polymerisations- und Beschichtungsindustrie. Es wird bei der Synthese von alicyclischen Zielmaterialien einschließlich Pharmazeutika, Parfümerie und Farbstoffen verwendet. Es wird als Monomer in Photopolymerisierungen mit Kohlenmonoxid verwendet, um aromatische Polycarbonate mit minimalen Verunreinigungen zu erzeugen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 286-20-4
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00005162
InChI-Schlüssel ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexene oxide, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 1,2-epoxycyclohexane, cyclohexene epoxide, cyclohexylene oxide, tetramethyleneoxirane, cyclohexene 1-oxide, epoxycyclohexane, cyclohexeneoxide, 1,2-cyclohexene oxide
PubChem CID 9246
IUPAC-Name 7-Oxabicyclo[4.1.0]Heptan
SMILES C1CCC2C(C1)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexene oxide
Schmelzpunkt -40°C
Dichte 0.972
Siedepunkt 129°C to 130°C
Flammpunkt 24°C (75°F)
Brechungsindex 1.452
Menge 100 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 383568
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexene oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane
Name des Produkts
Cyclohexenoxid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >