Learn More
Cyclohexenoxid 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10510371
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexenoxid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10510371 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mL, Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10510371
Marke: Thermo Scientific Acros 111211000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 286-20-4 | C6H10O | 98.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 286-20-4
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
MDL-Nummer MFCD00005162
InChI-Schlüssel ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexene oxide, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 1,2-epoxycyclohexane, cyclohexene epoxide, cyclohexylene oxide, tetramethyleneoxirane, cyclohexene 1-oxide, epoxycyclohexane, cyclohexeneoxide, 1,2-cyclohexene oxide
PubChem CID 9246
IUPAC-Name 7-Oxabicyclo[4.1.0]Heptan
SMILES C1CCC2C(C1)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexene oxide
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -40.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 129.0°C to 130.0°C
Flammpunkt 27°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4520 to 1.4540
Menge 100 mL
Beilstein 17, 21
Relative Dichte 0.97
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone, soluble in most other organic solvents
Viskosität 1.75 mPa.s (25°C)
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0457806 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Artikelnummer111211000,111215000
ChargennummerA0451551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer111211000,111215000
ChargennummerA0405651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer111211000,111215000
ChargennummerA0407792 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer111211000,111215000
ChargennummerA0437282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2021 Artikelnummer111211000,111215000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexene oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Cyclohexenoxid 98 %, Thermo Scientific Chemicals >