Learn More
Cyclohexen, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10173200
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexen, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10173200 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10173200
Marke: Thermo Scientific Acros 154845000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-83-8
InChI-Schlüssel HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8079
ChEBI CHEBI:36404
IUPAC-Name Cyclohexen
SMILES C1CCC=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexene
Schmelzpunkt -104.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 83.0°C
Flammpunkt −20°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H10
Strukturformel C6H10
Brechungsindex 1.4450 to 1.4470
Menge 500 mL
Beilstein 05,63
Merck Index 15,272
Relative Dichte 0.81
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, miscible with all common organic solvents
Molekulargewicht (g/mol) 82.13
Viskosität 0.66 mPa.s (22°C)
Formelmasse 82.13
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465920 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog Number154840025,154840100,154840010,154845000
ChargennummerA0462265 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2024 Catalog Number154840025,154840100,154840010,154845000
ChargennummerA0453345 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number154840025,154840100,154840010,154845000
ChargennummerA0398893 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number154840025,154840100,154840010,154845000
ChargennummerA0415070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number154840025,154840100,154840010,154845000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Cyclohexen, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >