Learn More
Cyclohexanon-Oxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10112620
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexanon-Oxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10112620
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10112620
Marke: Thermo Scientific Acros 111201000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-64-1
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
MDL-Nummer MFCD00001660
InChI-Schlüssel VEZUQRBDRNJBJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanone oxime, cyclohexanone, oxime, antioxidant d, hydroxyimino cyclohexane, unii-2u60l00cgf, ccris 1383, dsstox_cid_1842, dsstox_rid_76361, dsstox_gsid_21842, cyclohexanoneoximeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7517
IUPAC-Name N-Cyclohexylidenhydroxylamin
SMILES ON=C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanone oxime
Schmelzpunkt 88°C to 92°C
Namenshinweis 97%
Farbe Beige-Braun bis Weiß
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Stückchen
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel C6H10(=NOH)
Beilstein 07, 10
Merck Index 10, 2720
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) ≥96.0%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0413308 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2022 Catalog Number11120052,111200025,111205000,111201000
Name des Produkts
Cyclohexanon-Oxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >