Learn More
Cyclohexanon, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cyclohexanone is used as an industrial solvent and paint remover. It acts as a precursor to nylon 6,6 and nylon 6 and cyclohexanone oxime, which gives caprolactam on rearrangement. Further, it is used as a chemical reaction medium, adhesives, sealants and agricultural products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexanone |
Schmelzpunkt | °C to 26°C |
Namenshinweis | For ACS analysis |
Farbe | Farblos |
Aussehen | Colorless liquid |
Dichte | 0.947 g/cm3 at 20°C |
Siedepunkt | 154°C to 156°C |
Menge | 500 mL |
Flammpunkt | 47°C (116°F) |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N04L014 | Analysenzertifikat | 06/02/2025 | 033309.AP,033309.K7,033309.K2 |
Z19K028 | Analysenzertifikat | 26/12/2024 | 033309.M1,033309.AP,033309.K7,033309.K2 |
Z20K006 | Analysenzertifikat | 26/12/2024 | 033309.M1,033309.AP,033309.K7,033309.K2 |
W03K008 | Analysenzertifikat | 27/09/2024 | 033309.M1,033309.AP,033309.K7,033309.K2 |
S07K037 | Analysenzertifikat | 20/06/2024 | 033309.M1,033309.AP,033309.K7,033309.K2 |