Learn More
Cyclohexanon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15235998
2.5 L
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
CAS: 108-94-1 | C6H10O | 98.145 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 108-94-1
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
InChI-Schlüssel JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
IUPAC-Name Cyclohexanon
SMILES C1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanone
Schmelzpunkt -47.0°C
Dichte 0.9470g/mL
Siedepunkt 155.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 43°C
Brechungsindex 1.4450 to 1.4560
Relative Dichte 0.947
Strukturformel C6H10(=O)
Wasser 0.05% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 150g/L (10°C). Other solubilities: soluble in all common organic solvents
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Cyclohexanon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >