Learn More
Cyclohexan-d{12}, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399947
Je 2
Click to view available options
Menge:
Je 10
Je 2
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 1735-17-7 | C6H12 | 96.24 g/mol
It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 1735-17-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 96.24
MDL-Nummer MFCD00044212
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-LBTWDOQPSA-N
Synonym cyclohexane-d12, 2h12 cyclohexane, cyclohexane d, cyclohexane, d12, 2 h?? cyclohexane, cyclohexane-d12, ≥99.6 atom % d, cyclohexane #, cyclohexane-d12, 99.5 atom % d
PubChem CID 123129
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexane-d{12}
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,89 g/mL
Flammpunkt -18 °C (-1 °F)
Brechungsindex 1,421
Menge Je 2
Schmelzpunkt 6,5 °C
Siedepunkt 81 °C
UN-Nummer UN1145
Beilstein 1908842
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecadeuteriocyclohexan
Formelmasse 96.24
Reinheit (%) 99.5%
Name des Produkts
Cyclohexan-d{12}, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals >