Learn More
Cyclohexan, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
2.5 l
5 l
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Beschreibung
C6H12, CAS-Nummer 110-82-7, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:29005, farblos, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, Cyclohexan, 6.5 °C, 3814, 84.162, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 8078, C1CCCCCCC1, 2.9, 104 mbar bei 20 °C, 0.94 mPas bei 20 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 6,5 °C |
CAS | 110-82-7 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 81°C |
Menge | 25 L |
Verpackung | Metallbehälter |
Physikalische Form | Flüssig |
Summenformel | C6H12 |
MDL-Nummer | 3814 |
Dampfdruck | 104 mbar at 20°C |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
2542228 | Analysenzertifikat | 23/06/2025 | C/8921/17,C/8921/27,C/8921/17Z,C/8921/PB17,C/8921/15X,C/8921/21,C/8921/15Z,C/8921/15,C/8921/25 |
2539428 | Analysenzertifikat | 09/06/2025 | C/8921/17,C/8921/27,C/8921/17Z,C/8921/PB17,C/8921/15X,C/8921/21,C/8921/15Z,C/8921/15,C/8921/25 |
2535773 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | C/8921/17,C/8921/27,C/8921/17Z,C/8921/PB17,C/8921/15X,C/8921/21,C/8921/15Z,C/8921/15,C/8921/25 |
2529324 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | C/8921/17,C/8921/27,C/8921/17Z,C/8921/PB17,C/8921/15X,C/8921/21,C/8921/15Z,C/8921/15,C/8921/25 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cyclohexane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cyclohexan, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur