Learn More
Cyclohexan, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Cyclohexan dient zur Herstellung eines Cyclohexanon-Cyclohexanol-Gemischs (sog. KA-Öl) durch katalytische Oxidation, das Anwendung als Ausgangsprodukt für Adipinsäure und Caprolactam findet. Wird als organisches Lösungsmittel und Farbentferner sowie zur Kalibrierung von Geräten für die dynamische Differenzkalorimetrie (DDK) verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Alkohol, Aceton und Olivenöl. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexane |
Schmelzpunkt | 6.5°C |
Dichte | 0.779 |
Siedepunkt | 80°C to 81°C |
Menge | 1000 mL |
Flammpunkt | −18°C (−1°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.426 |
UN-Nummer | UN1145 |
Beilstein | 1900225 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W03K035 | Analysenzertifikat | 24/03/2025 | A16070.0J,A16070.AU |
T14J029 | Analysenzertifikat | 25/03/2024 | A16070.0J,A16070.AU |
10244924 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | A16070.0J,A16070.AU |
Z15I023 | Analysenzertifikat | 17/01/2023 | A16070.0J,A16070.AU |
W13I023 | Analysenzertifikat | 17/10/2022 | A16070.0J,A16070.AU |
Sicherheit und Handhabung
- Cyclohexane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cyclohexane
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%