Learn More
Cyclohexan, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15244228
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Cyclohexan, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15244228
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
Artikelnummer. 15244228
Marke: Thermo Scientific Acros 364665000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexane
Schmelzpunkt 6.5°C
CAS 110-82-7
Dichte 0.7700g/mL
Siedepunkt 81.0°C
Menge 500 mL
Flammpunkt −18°C
Brechungsindex 1.4250 to 1.4270
Relative Dichte 0.77
Summenformel C6H12
Strukturformel C6H12
MDL-Nummer MFCD00003814
Viskosität 0.94 mPa.s (20°C)
Wasser 0.005% max. (Coulometric)
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4.
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
IUPAC-Name Cyclohexan
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Formelmasse 84.15
Reinheit (%) 99.5%
Güte extra trocken, über Molekularsieb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cyclohexan, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >