Learn More
Cycloheptan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10457100
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cycloheptan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10457100 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10457100
Marke: Thermo Scientific Acros 111010050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 291-64-5 | C7H14 | 98.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 291-64-5
Summenformel C7H14
Molekulargewicht (g/mol) 98.19
MDL-Nummer MFCD00004147
InChI-Schlüssel DMEGYFMYUHOHGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptamethylene, unii-vtz53p34ja, vtz53p34ja, cycloheptan, hsdb 59, cycloheptane, un2241 flammable liquid
PubChem CID 9265
IUPAC-Name Cycloheptan
SMILES C1CCCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cycloheptane
Schmelzpunkt -12°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 118.4°C
Flammpunkt 6°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C7H14
Brechungsindex 1.4440 to 1.446
Menge 5 mL
Beilstein 05,29
Relative Dichte 0.81
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 98.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0420729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2023 Catalog Number111011000,111010050,111010250
ChargennummerA0399518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number111011000,111010050,111010250
ChargennummerA0394437 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number111011000,111010050,111010250
ChargennummerA0406965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number111011000,111010050,111010250
ChargennummerA0409505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2021 Catalog Number111011000,111010050,111010250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cycloheptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Name des Produkts
Cycloheptan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >