Learn More
Cyclobutylbromid, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4399-47-7 | C4H7Br | 135.01 g/mol
73.16 CHF - 991.94 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 4399-47-7 |
---|---|
Summenformel | C4H7Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 135.01 |
MDL-Nummer | MFCD00001317 |
InChI-Schlüssel | KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h |
PubChem CID | 78110 |
IUPAC-Name | Bromocyclobutan |
SMILES | C1CC(C1)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10521161
|
Thermo Scientific Acros
320500010 |
1 g | Glasflasche |
73.16 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10794104
|
Thermo Scientific Acros
320500050 |
5 g | Glasflasche |
241.20 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15199263
|
Thermo Scientific Acros
320500250 |
25 g | Glasflasche |
991.94 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
4399-47-7 | |
135.01 | |
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N | |
78110 | |
C1CC(C1)Br |
C4H7Br | |
MFCD00001317 | |
cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h | |
Bromocyclobutan |
Spezifikation
Cyclobutyl bromide | |
Farblos | |
108.0°C | |
Echt | |
C4H7Br | |
1.4776 to 1.4797 | |
1.43 | |
Solubility in water: immiscible | |
C1CC(C1)Br | |
135.01 | |
135.01 | |
Rein |
4399-47-7 | |
1.4300g/mL | |
22°C | |
96% min. (GC) | |
C4H7Br | |
MFCD00001317 | |
cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h | |
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N | |
Bromocyclobutan | |
78110 | |
97% | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann die Atemwege reizen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 224-530-9