Learn More
Contec™ CyChlor
Gebrauchsfertig und wirksam gegen Bakterien sowie Hefen in nur 3 Minuten. Contec™ CyChlor ist ein neues Desinfektionsmittel für ein breites Anwendungsspektrum und den täglichen Gebrauch.
Marke: Contec™ FBT100CC
79.02 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Wirksamkeit in einem breiten Spektrum in nur 3 Minuten spart Zeit bei der Biodekontamination.
- Gefiltert auf 0.2 Mikrometer und in einer Umgebung der Klasse A befüllt, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Kontamination und Partikeln ist
- Enthält kein quaternäres Ammonium oder Tensid und ist daher sehr rückstandsarm, wodurch Zeit bei der Rückstandsentfernung gespart wird
- Keine Gefahrenklassifizierung, daher nur grundlegende PSA erforderlich und keine besondere Entsorgung erforderlich
- Zerstäuberpistole kann auf Strahl oder Sprühen eingestellt werden – große Tropfengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet eine gute Oberflächenabdeckung
- Doppelt verpackt in einer Verpackung mit linearem Rissverlauf, sodass jeder Beutel auch mit Handschuhen leicht zu öffnen ist
- Nicht als korrosiv eingestuft und sicher in allen Bereichen des Reinraums einsetzbar – hier ist teilweises Löschen des Textes ab dem Ende erforderlich
Spezifikation
Mischung aus Wasserstoffperoxid und Reinstwasser | |
3 bis 6 | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Fluid | |
Begrenzte Nutzung | |
6/Karton |
Flüssig | |
Original | |
Farblos | |
Klar | |
Zerstäuberpistolenflasche | |
Nein | |
1 l |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
241102939 | Qualitätsbescheinigung | 13/02/2025 | FBT100CC |
241002904 | Qualitätsbescheinigung | 04/12/2024 | FBT100CC |
240802869 | Qualitätsbescheinigung | 24/10/2024 | FBT100CC |
240702815 | Qualitätsbescheinigung | 29/08/2024 | FBT100CC |
240602776 | Qualitätsbescheinigung | 13/07/2024 | FBT100CC |