Learn More
Cyanurchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10665142
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyanurchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10665142
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10665142
Marke: Thermo Scientific Acros 110892500
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-77-0
Summenformel C3Cl3N3
Molekulargewicht (g/mol) 184.40
MDL-Nummer MFCD00006046
InChI-Schlüssel MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanuric chloride, cyanuryl chloride, cyanuric acid chloride, s-triazine trichloride, trichlorocyanidine, cyanuric trichloride, tricyanogen chloride, sym-trichlorotriazine, cyanur chloride, trichloro-s-triazine
PubChem CID 7954
ChEBI CHEBI:58964
SMILES ClC1=NC(Cl)=NC(Cl)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanuric chloride
Namenshinweis 0.99
Schmelzpunkt 145.0°C to 148.0°C
Farbe Beige-braun bis gelb
Dichte 1.9200g/mL
Siedepunkt 190.0°C
Flammpunkt >200°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Beilstein 26,35
Fieser 03,72; 04,522; 05,687; 06,149; 10,114; 15,105
Merck Index 152691
Relative Dichte 1.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with ethanol, 250g/L acetone (25°C), soluble in chloroform, hot ether, dioxane, ketones, and carbontetrachloride
IUPAC-Name Trichlor-1,3,5-triazin
Viskosität 0.57 mPa.s (150°C)
Formelmasse 184.41
Reinheit (%) 0.99
Physikalische Form Solide Masse oder Fragmente
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number110890010,110890051,110892500
ChargennummerA0460357 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number110890010,110890051,110890050,110892500
ChargennummerA0447187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2023 Catalog Number110890010,110890051,110890050,110892500
ChargennummerA0441774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number110890010,110890051,110890050,110892500
ChargennummerA0400937 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number110890010,110890051,110890050,110892500
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyanuric chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Cyanurchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >