Learn More
Cyanurchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11362156
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyanurchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362156
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11362156
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03442.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 108-77-0 | C3Cl3N3 | 184.40 g/mol
Reagent for detection of glycine in presence of other amino acids.Cyanuric chloride is a reagent used for the conversion of alcohols and carboxylic acids to alkyl chlorides and acid chlorides respectively. It acts as an intermediate to prepare dyestuffs, optical brighteners, tanning agents, UV-absorbing agent, softening agents and pharmaceuticals. It is also used as a precursor to dyes and crosslinking agents due to the presence of reactive chlorine atoms. It is used as a dehydrating agent as well as reacting with dimethylformamide to give Gold’s reagent, which is a versatile source of aminoalkylations and a precursor to heterocycles. Further, it is considered as an alternative to oxalyl chloride in the Swern oxidation. In addition to this, it is involved in the synthesis of adenosine receptor ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz für den Nachweis von Glycin in Gegenwart anderer Aminosäuren. Cyanurchlorid ist ein Reagenz zur Umwandlung von Alkoholen und Carbonsäuren in Alkylchloride bzw. Säurechloride. Dient als Zwischenprodukt zur Herstellung von Farbstoffen, optischen Aufhellern, Gerbstoffen, UV-absorbierenden Mitteln, Weichmachern und Pharmazeutika. Wird aufgrund des Vorhandenseins reaktiver Chloratome auch als Vorstufe zu Farbstoffen und Vernetzungsmitteln verwendet. Findet als Trocknungsmittel Anwendung und reagiert mit Dimethylformamid, um Gold's Reagent zu ergeben, das eine vielseitige Quelle für Aminoalkylierungen und eine Vorstufe von Heterozyklen ist. Gilt außerdem als Alternative zu Oxalylchlorid in der Swern-Oxidation. Ist darüber hinaus an der Synthese des Adenosinrezeptor-Liganden beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Diethylether, Dioxan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff und Ketonen. Schwer löslich in Methanol. Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Alkoholen, Dimethylformamid, Aminen und Dimethylsulfoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-77-0
Summenformel C3Cl3N3
Molekulargewicht (g/mol) 184.40
MDL-Nummer MFCD00006046
InChI-Schlüssel MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanuric chloride, cyanuryl chloride, cyanuric acid chloride, s-triazine trichloride, trichlorocyanidine, cyanuric trichloride, tricyanogen chloride, sym-trichlorotriazine, cyanur chloride, trichloro-s-triazine
PubChem CID 7954
ChEBI CHEBI:58964
SMILES ClC1=NC(Cl)=NC(Cl)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanuric chloride
Schmelzpunkt 145°C to 149°C
Dichte 1.92
Siedepunkt 192°C to 194°C
Flammpunkt >190°C (374°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN2670
Beilstein 124246
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,diethyl ether,dioxane,chloroform,carbon tetrachloride and ketones. Slightly soluble in methanol. Insoluble in cold water.
IUPAC-Name 2,4,6-Trichloro-1,3,5-Triazin
Formelmasse 184.41
Reinheit (%) 0.98
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10250830 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerL03442.18,L03442.0B,L03442.30
Chargennummer10250830 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerL03442.18,L03442.0B,L03442.30
Chargennummer10244369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 ArtikelnummerL03442.18,L03442.0B,L03442.30
Chargennummer10229431 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2022 ArtikelnummerL03442.18,L03442.0B,L03442.30
Chargennummer5002G21M Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL03442.18,L03442.0B,L03442.30
Name des Produkts
Cyanurchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >