Learn More
Cyanursäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
250g
1kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyanuric acid |
Namenshinweis | 98% |
Farbe | Weiß bis Beige |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Beilstein | 26, 239 |
Merck Index | 15, 2690 |
Formelmasse | 129.07 |
Reinheit (%) | ≥97.5% |
Menge | 25 g |
Infrarotspektrum | Echt |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Cyanursäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur