Learn More
Butyl-4-Hydroxybenzoat-(ring-13C6), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15951101
Butyl-4-Hydroxybenzoat-(ring-13C6), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15951101 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 mg geliefert
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Artikelnummer. 15951101
Marke: Honeywell Fluka R117910MG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 1416711-53-9
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg geliefert
Siedepunkt 156 °C bis 157 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) PARABENE
Physikalische Form Pulver
Güte Analysenstandard
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Butyl-4-Hydroxybenzoat-(ring-13C6), Honeywell Fluka™ >