Learn More
Cyanogenbromid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15411287
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyanogenbromid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411287
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15411287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032731.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyanogen bromide is used as a reagent in molecular biology, peptide mapping, gold extraction and amino acid sequence analysis. It acts as a coupling reagent for phosphoramidate or pyrophosphate inter-nucleotide bonds in DNA duplexes. It is also used in organic synthesis to prepare cyanamides, dicyanamides, cyanuric bromide, guanidines and hydroxylguanidines. It is involved in the von Braun reaction, it gives disubstituted cyanamides by reacting with tertiary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-68-3
Summenformel CBrN
Molekulargewicht (g/mol) 105.922
MDL-Nummer MFCD00011597
InChI-Schlüssel ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanogen bromide, bromine cyanide, bromocyanide, cyanobromide, bromocyanogen, bromocyan, campilit, cyanogen monobromide, bromure de cyanogen, cyanogen bromide brcnMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10476
IUPAC-Name Cyanogenbromid
SMILES C(#N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanogen bromide
Schmelzpunkt 50°C to 52°C
Dichte 2.015
Siedepunkt 61.4°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,dichloromethane,ethanol,diethyl ether,benzene and acetonitrile.
Formelmasse 105.93
Physikalische Form Kristallin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog Number032731.22,032731.14,032731.06
ChargennummerA0456925 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog Number032731.22,032731.14,032731.06
ChargennummerU09J047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2023 Catalog Number032731.22,032731.14,032731.06
ChargennummerE30Z018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number032731.22,032731.14,032731.06
ChargennummerU28F042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number032731.22,032731.14,032731.06
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyanogen bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cyanogen bromide
Name des Produkts
Cyanogenbromid, Thermo Scientific Chemicals >