Learn More
Cyanogenbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyanogen bromide |
Namenshinweis | 97% |
Schmelzpunkt | 49.0°C to 54.0°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1.44 |
Siedepunkt | 61.0°C to 62.0°C |
Flammpunkt | >65°C |
Prozentgehaltsbereich | 96.0 to 103% (Argentometry) |
Verpackung | In Büchse verpackte Glasflasche |
Strukturformel | BrCN |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0458312 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 110781000,110780250,110785000 |
B0785968 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 110781000,110780250,110785000 |
A0459718 | Analysenzertifikat | 04/04/2024 | 110781000,110780250,110785000 |
A0458312 | Analysenzertifikat | 26/01/2024 | 110780250,110785000,110781000 |
A0456925 | Analysenzertifikat | 04/12/2023 | 110780250,110785000,110781000 |
Sicherheit und Handhabung
- Cyanogen bromide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.