Learn More
Bromcyan, 3-M-Lösung in Dichlormethan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 428911000
73.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10250139
  • 75.65 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Cyanogen bromide
Farblos bis hellgelb
100 mL
MFCD00011597
cyanogen bromide, bromine cyanide, bromocyanide, cyanobromide, bromocyanogen, bromocyan, campilit, cyanogen monobromide, bromure de cyanogen, cyanogen bromide brcn
C(#N)Br
105.93
105.93
AcroSeal Glasflasche in Zinndose
1.4400g/mL
506-68-3, 75-09-2
Flüssigkeit
BrCN
15, 2683
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Cyanogenbromid
10476
2.95 to 3.30M
1.44
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/05/2025 Catalog Number428911000
ChargennummerA0461880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number428911000
ChargennummerA0436746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number428911000
ChargennummerA0461880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2024 Catalog Number428911000
ChargennummerA0462687 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number428911000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bromcyan, 3-M-Lösung in Dichlormethan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml; AcroSeal Glasflasche in Zinndose