Learn More
Invitrogen™ Cy3™ Dye-Labeled Anti-miR™ Negative Control #1
Cy3™ Anti-miR™ Negativkontrolle Nr. 1 mit Farbmarkierung
Marke: Invitrogen™ AM17011
353.76 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Invitrogen™ Cy™3 Farbstoff–markierter synthetischer miRNA-Inhibitor für die miRNA-Funktionsanalyse. 5 nmol werden geliefert, gereinigt und können transfektiert werden. Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA-Inhibitoren sind chemisch modifizierte, einsträngige Nukleinsäuren, die entwickelt wurden, um endogene microRNA (miRNA)-Moleküle zu binden und zu hemmen. Diese gebrauchsfertigen Inhibitoren können mithilfe von Transfektions- oder Elektroporationsparametern in Zellen eingeführt werden, die denen für siRNAs ähneln. Mit Cy™3 markierte Anti-miR™ Negativkontrolle Nr. 1 ist ein Anti-miR-Molekül mit zufälliger Sequenz, das ausgiebig in humanen Zelllinien und Geweben getestet und die nachweislich keine erkennbaren Auswirkungen auf die bekannten miRNA-Funktionen hat. Verwendung zur Überwachung der Transfektionseffizienz in Transfektionsexperimenten mit Anti-miR miRNA-Inhibitoren. Die Fluoreszenzmarkierung ermöglicht die direkte Beobachtung der zellulären Aufnahme, Verteilung und Lokalisierung der Kontrolle. Das Molekül ist am 5'-Ende markiert und hat die gleiche Oligonukleotid-Sequenz wie die nicht markierte Anti-miR™ miRNA-Inhibitor Negativkontrolle Nr. 1 (SKU #AM17010).Zubehör:
Auch Anti-miR™ miRNA-Inhibitoren (SKU-Nr. AM17000 und Nr. AM17001) sind erhältlich. Um Ihre miRNA-Sequenz auszuwählen und die Bestellung aufzugeben, besuchen Sie bitte den GeneAssist™ miRNA-Arbeitsablauf-Builder. Mit FAM™ farbstoffmarkierte Anti-miR™ Negativkontrollen (SKU-Nr. AM17012) erhältlich. Das Pre-miR™ miRNA-Starterkit (SKU-Nr. AM1540) kann zur Optimierung der Transfektion von Pre-miR™ miRNA-Vorläufern verwendet werden.
Spezifikation
Anti-miR™ miRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. Die Haltbarkeit ist für 1 Jahr garantiert, wenn es bei –20 °C getrocknet gelagert wird. | |
miRNA-Inhibitor | |
miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA | |
Ambion™, Anti-miR™, Cy™3 | |
5 nmol |
Negativkontrolle | |
Human, Maus, Ratte | |
Cy3 | |
miRNA-Inhibitor | |
Trockeneis |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Cy3™ Dye-Labeled Anti-miR™ Negative Control #1 > 5 nmol
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur