Learn More
Cytiva Cy™3.5 Amidit
Für die Aufnahme von CyDye™ an einer beliebigen Stelle in einem Oligonukleotid während der Synthese
Marke:  Cytiva 27-1798-01
Artikelnummer. 10309874
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
CyDye™ Fluorophore vereinen außergewöhnliche Fotostabilität mit hellen und intensiven Signalen, was zu hoher Empfindlichkeit und einer hochgradig reproduzierbaren Leistung bei einem biologisch geeigneten pH-Bereich von 3 bis 10 führt.
  • Große Auswahl an CyDye™ Fluorophoren für die Proteinmarkierung in ELISA und Immunpräzipitation
  • Markierungsstrategie auf der Grundlage von Proteineigenschaften
  • Fluoreszenz-Bildgebung mit mittlerem bis hohem Durchsatz
  • Gebrauchsfertige markierte Antikörper ermöglichen Multiplex-Assays
  • Streptavidin-konjugierte CyDye™ Fluorophore für Durchflusszytometrie und In-situ-Hybridisierung
  • Die Anbindung von Cy-Farbstoffen ermöglicht die Hybridisierung markierter DNA mit anderer DNA
  • Reagenz für die Synthese von DNA
Amersham™ CyDye™ Fluorophore sind vielseitige Fluoreszenzfarbstoffe, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden. Die Verwendung von mehrfarbigen CyDye™ Fluorophoren ermöglicht Multiplexing ohne Crosstalk. Zudem lösen sich CyDye™ Fluorophore leicht in wässrigen Puffern auf und machen organische Lösungsmittel dadurch überflüssig. Die hochreinen und gründlichen QK-Tests von Amersham™ CyDye™ Fluorophoren erzeugen einen hohen Gehalt an Chromophor und reaktivem Farbstoff. Schmale Erregungs- und Emissionsbänder führen zu diskreten Signalen von jedem Fluorophor, was zusammen mit dem minimalem Crosstalk zu einer hohen Genauigkeit beiträgt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort getrennt von inkompatiblen Materialien lagern
Cy3.5
Cy3.5 Amidit
100 mg
Stabil
Cy™
100 mg
Fest
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Cy™3.5 Amidit > Cy3.5 Amidit; 100 mg