Learn More
Cytiva CY™3B monoreaktive Maleimid fluoreszierende Farbstoffe
Kombiniert außergewöhnliche Fotostabilität mit hellen und intensiven Signalen. Cytiva Cy3B Maleimides Mono-Reactive CyDye ist eine selektivere Methode zur Antikörpermarkierung, bei der die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass die Markierung nachfolgende Antikörperantigenreaktionen beeinträchtigt.
Marke: Cytiva PA63131
Beschreibung
CyDye™ Fluore sind vielseitige Fluorophore, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden. CyDye™ Fluore erzeugen eine hohe Empfindlichkeit und hohe reproduzierbare Leistung bei einem biologisch geeigneten pH-Bereich von 3 bis 10.
CY™3B Maleimid ist eine selektivere Methode zur Antikörpermarkierung, die die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der nachfolgenden Antikörper-Antigen-Reaktionen durch den Marker verringert.
- Die Verwendung von mehrfarbigen CyDye™ Mehlen ermöglicht Multiplexing ohne Crosstalk – zur Gewährleistung einer hohen Genauigkeit
- CyDye™ Mehle lösen sich leicht in wässrigen Puffern auf, wodurch organische Lösungsmittel überflüssig werden
- Hochreine und gründliche QK-Tests erzeugen einen hohen Gehalt an Chromophor und reaktivem Farbstoff
- Schmale Erregerungs- und Emissionsbänder führen zu diskreten Signalen von jedem Fluor
Spezifikation
100 % Cy3B (Maleimid) | |
1 mg | |
796 | |
Cy3B | |
570 |
Fest | |
CY3B Maleimid | |
Löslich in kaltem und heißem Wasser. | |
Rot | |
559 |
Safety and Handling
- Gefahr||
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Hazard Statement
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.