Learn More
WLD Tec™ Adapter CV 360, mit Druckminderer und Absperrhahn CV360
Praktischer und sicherer Gaspatronenadapter für Gasprofi 1 SCS Laborgasbrenner. WLD Tec™ Sicherheitsadapter für CV360-Gaskartuschen mit integriertem Druckregler.
Marke:  WLD Tec™ 8.000.700
Artikelnummer. 10171473
  • 148.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Sicherheitsadapter
  • Mit integriertem Druckregler
  • Für Gaskartuschen, CV 360
Spezifikation
Spezifikation
Gaskartuschen-Adapter (CV 360)
Gasprofi 1 SCS Laborgasbrenner
CV 360
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WLD Tec™ Adapter CV 360, mit Druckminderer und Absperrhahn CV360 > Gasart: CV 360